Imprimer
N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluorométhyl)sulfonyl]méthanesulfonamide ≥96.0% (par GC) réactif de triflatation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
B1865-25G B1865-5G
TCIAB1865-25GEA 416 EUR
TCIAB1865-25G TCIAB1865-5G
N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluorométhyl)sulfonyl]méthanesulfonamide ≥96.0% (par GC) réactif de triflatation
N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluorométhyl)sulfonyl]méthanesulfonamide
Formule: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
Numéro MDL: MFCD00191833
Numéro CAS: 145100-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %