Imprimer
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Benzyl N-Boc-L-glutamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic Acid 1-Benzyl Ester, N-Boc-L-glutamic Acid 1-Benzyl Ester, Boc-Glu-OBzl
B1864-5G B1864-25G
TCIAB1864-5GEA 49.5 EUR
TCIAB1864-5G TCIAB1864-25G
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
Numéro MDL: MFCD00065568
Numéro CAS: 30924-93-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -31.0 deg (C=0.7, MeOH)
Solubility in Methanol very faint turbidity