Imprimer
O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Ser(Bzl)-OH, N-Boc-O-benzyl-D-serine
B1863-1G B1863-5G
TCIAB1863-1GEA 41.8 EUR
TCIAB1863-1G TCIAB1863-5G
O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295.34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038248
Numéro CAS: 47173-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=2, EtOH (80%))