Imprimer
1-Bromo-3-(2-méthoxyéthoxy)propane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1842-1G B1842-5G
TCIAB1842-1GEA 83.6 EUR
TCIAB1842-1G TCIAB1842-5G
1-Bromo-3-(2-méthoxyéthoxy)propane ≥95.0% (par GC)
1-Bromo-3-(2-méthoxyéthoxy)propane
Formule: C₆H₁₃BrO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321130
Numéro CAS: 59551-75-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %