Imprimer
2,5-Bis(2,4,4-triméthyl-2-pentanyl)-1,4-benzènediol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)benzene-1,4-diol
B1839-25G B1839-5G
TCIAB1839-25GEA 82.5 EUR
TCIAB1839-25G TCIAB1839-5G
2,5-Bis(2,4,4-triméthyl-2-pentanyl)-1,4-benzènediol ≥95.0% (par GC)
2,5-Bis(2,4,4-triméthyl-2-pentanyl)-1,4-benzènediol
Formule: C₂₂H₃₈O₂
MW: 334.54 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00128797
Numéro CAS: 903-19-5
EINECS: 212-990-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C