Imprimer
Décanoate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
A15658.18 A15658.22 A15658.30
A15658.18EA 48.9 EUR
A15658.18 A15658.22 A15658.30
Décanoate de méthyle ≥99%
Décanoate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 110-42-9 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3 Formula Weight: 186.30 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -18° Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 1759170 MDL No.: MFCD00009580
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186.29 g/mol
Point d'ébullition: 223…225 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0.877
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009580
Numéro CAS: 110-42-9
EINECS: 203-766-6