Imprimer
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl benzyloxycarbamate, N-(Benzyloxy)carbamic Acid tert-Butyl Ester
B1799-25G B1799-5G
TCIAB1799-25GEA 205 EUR
TCIAB1799-25G TCIAB1799-5G
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate ≥98.0% (sur base azote total)
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00191873
Numéro CAS: 79722-21-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C