Imprimer
N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1793-25G B1793-5G
TCIAB1793-25GEA 657 EUR
TCIAB1793-25G TCIAB1793-5G
N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine ≥98.0% (par GC)
N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine
Formule: C₁₄H₁₃Cl₂N
Numéro MDL: MFCD00671501
Numéro CAS: 129041-31-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %