Imprimer
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1770-25G B1770-5G
TCIAB1770-25GEA 228 EUR
TCIAB1770-25G TCIAB1770-5G
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride
Formule: C₈H₆O₆
Numéro MDL: MFCD00671500
Numéro CAS: 17309-39-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %