Imprimer
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1715-25G B1715-500G B1715-100G
TCIAB1715-25GEA 97.9 EUR
TCIAB1715-25G TCIAB1715-500G TCIAB1715-100G
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥96.0% (par GC)
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene
Formule: C₂₅H₁₈O₂
Numéro MDL: MFCD00191392
Numéro CAS: 3236-71-3
EINECS: 406-950-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80e03f358fc8114e51be72b2f6db7bdd41071627&vid=80e03f358fc8114e51be72b2f6db7bdd41071627&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C