Imprimer
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetic Acid Methyl Ester, Methyl [Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]acetate, Methyl Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate, Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate, Methyl 2-(bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphoryl)acetate, Bis(2,2,2-trifluoroethyl) [(methoxycarbonyl)methyl]phosphonate
B1714-1G B1714-25G B1714-5G
TCIAB1714-1GEA 51.7 EUR
TCIAB1714-1G TCIAB1714-25G TCIAB1714-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Formule: C₇H₉F₆O₅P
Numéro MDL: MFCD00009901
Numéro CAS: 88738-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %