Imprimer
Décanoate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.02180.0005 8.02180.0250
8.02180.0005EA 31.4 EUR
8.02180.0005 8.02180.0250
Décanoate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Décanoate d'éthyle
Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32 g/mol
Point d'ébullition: 245
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009581
Numéro CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.016 g/l (20 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 200.32 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 104 °C
Refractive Index 1.4248 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 310 °C