Imprimer
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(acetonitrile)-palladium(II) chloride, Palladium(II) chloride diacetonitrile complex, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
B1676-1G B1676-5G
TCIAB1676-1GEA 263 EUR
TCIAB1676-1G TCIAB1676-5G
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Formule: C₄H₆Cl₂N₂Pd
MW: 259.43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013122
Numéro CAS: 14592-56-4
EINECS: 238-637-3
ONU: 3439
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %