Imprimer
Acide 4,4'-biphényldisulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B1664-5G B1664-1G
TCIAB1664-5GEA 117 EUR
TCIAB1664-5G TCIAB1664-1G
Acide 4,4'-biphényldisulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4,4'-biphényldisulfonique
Formule: C₁₂H₁₀O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00035762
Numéro CAS: 5314-37-4
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity