Imprimer
Bis(4-methacryloylthiophenyl)sulphide ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Thiodibenzenedithiol Dimethacrylate
B1662-25G B1662-5G
TCIAB1662-25GEA 1170 EUR
TCIAB1662-25G TCIAB1662-5G
Bis(4-methacryloylthiophenyl)sulphide ≥97.0% (par HPLC)
Bis(4-methacryloylthiophenyl)sulphide
Formule: C₂₀H₁₈O₂S₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142120
Numéro CAS: 129283-82-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fff77373902c37a88300fb31bd8ace52fb6e15d&vid=6fff77373902c37a88300fb31bd8ace52fb6e15d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C