Imprimer
1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1650-1G B1650-5G
TCIAB1650-1GEA 135 EUR
TCIAB1650-1G TCIAB1650-5G
1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (par GC)
1,1-Bis(methylthio)ethylene
Formule: C₄H₈S₂
Point d'ébullition: 110°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191617
Numéro CAS: 51102-74-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %