N-Boc-L-serine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
B1637-25G
B1637-5G
TCIAB1637-25GEA
91.3
EUR
TCIAB1637-25G
TCIAB1637-5G
N-Boc-L-serine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-Boc-L-serine
Formule:
C₈H₁₅NO₅ MW: 205.21 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00037243 Numéro CAS: 3262-72-4 EINECS: 221-867-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -3.0 to -5.0 deg (C=1, AcOH) |
Solubility in Water | almost transparency |