Imprimer
Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-N-ε-carbobenzoxy-L-lysine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B1632-25G B1632-5G
TCIAB1632-25GEA 112 EUR
TCIAB1632-25G TCIAB1632-5G
Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-N-ε-carbobenzoxy-L-lysine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-(tert-Butoxycarbonyl)-N-epsilon-carbobenzoxy-L-lysine
Formule: C₁₉H₂₈N₂O₆
Numéro MDL: MFCD00065584
Numéro CAS: 2389-45-9
EINECS: 219-221-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=2.5, AcOH)