Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine, BOC-O-Benzyl-L-tyrosine, Boc-Tyr(Bzl)-OH
B1631-25G B1631-5G
TCIAB1631-25GEA 108 EUR
TCIAB1631-25G TCIAB1631-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine
Formule: C₂₁H₂₅NO₅
MW: 371.43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065597
Numéro CAS: 2130-96-3
EINECS: 218-349-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +30.0 deg (C=2, EtOH)