Imprimer
Décanoate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
A10657.0E A10657.22 A10657.36
A10657.0EEA 323 EUR
A10657.0E A10657.22 A10657.36
Décanoate d'éthyle ≥99%
Décanoate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 110-38-3 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH3 Formula Weight: 200.32 Flash Point: 102°(216°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -20° Boiling Point: 250-252° Beilstein Reference: 1762128 Merck Reference: 14,3776 MDL No.: MFCD00009581
Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32 g/mol
Point d'ébullition: 250…252 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.862
Point d'éclair: 102 °C (216 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009581
Numéro CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811