Imprimer
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester, 4-Benzyl N-Boc-L-aspartate, Boc-Asp(Obzl)-OH, Boc-Asp(OBzl)-OH, N-Boc-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester
B1628-25G B1628-5G
TCIAB1628-25GEA 75.9 EUR
TCIAB1628-25G TCIAB1628-5G
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formule: C₁₆H₂₁NO₆
MW: 323.35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065564
Numéro CAS: 7536-58-5
EINECS: 231-406-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 104.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -21.0 deg (C=2, DMF)
Solubility in N,N-DMF almost transparency