Imprimer
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-arginine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Arg-OH.HCl.H₂O, Boc-Arg-OH·HCl, Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-arginine hydrochloride monohydrate
B1626-25G B1626-5G
TCIAB1626-25GEA 57.2 EUR
TCIAB1626-25G TCIAB1626-5G
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-arginine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nalpha-Boc-L-arginine hydrochloride monohydrate
Formule: C₁₁H₂₂N₄O₄·HCl·H₂O
MW: 310.78 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00063594
Numéro CAS: 35897-34-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efab55fab4ee4e76d0b6c6d8ed2a3ed3e081e397&vid=94fdf9b1ff24f3a2e53774cb89a78ad14633bd2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Water 4.5 to 6.5 %