Imprimer
Benzyl-2-naphthyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1619-25G B1619-500G
TCIAB1619-25GEA 18.7 EUR
TCIAB1619-25G TCIAB1619-500G
Benzyl-2-naphthyl ether ≥98.0% (par GC)
Benzyl-2-naphthyl ether
Formule: C₁₇H₁₄O
Numéro MDL: MFCD00089092
Numéro CAS: 613-62-7
EINECS: 405-490-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C