Imprimer
Décanoate d'éthyle 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
165000050 165001000 165005000 165000025
ACRO165000050EA 23.5 EUR
ACRO165000050 ACRO165001000 ACRO165005000 ACRO165000025
Décanoate d'éthyle 99+%
Décanoate d'éthyle
Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.8665 g/cm³
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009581
Numéro CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
Density (20°C) 0.864 to 0.869 kg/l
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g