Imprimer
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hexene-1,2-dicarboxylic Anhydride
B1613-25G B1613-5G
TCIAB1613-25GEA 203 EUR
TCIAB1613-25G TCIAB1613-5G
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD03423563
Numéro CAS: 7538-42-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %