Imprimer
4-Benzylamino-1-butanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1599-25G B1599-5G
TCIAB1599-25GEA 96.8 EUR
TCIAB1599-25G TCIAB1599-5G
4-Benzylamino-1-butanol ≥96.0% (par GC)
4-Benzylamino-1-butanol
Formule: C₁₁H₁₇NO
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00191609
Numéro CAS: 59578-63-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %