Imprimer
(3-Bromopropyl)phosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B1591-1G B1591-5G
TCIAB1591-1GEA 97.9 EUR
TCIAB1591-1G TCIAB1591-5G
(3-Bromopropyl)phosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(3-Bromopropyl)phosphonic acid
Formule: C₃H₈BrO₃P
Numéro MDL: MFCD00191385
Numéro CAS: 1190-09-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C