Imprimer
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1581-5G B1581-1G
TCIAB1581-5GEA 866 EUR
TCIAB1581-5G TCIAB1581-1G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (par GC)
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine
Formule: C₁₃H₂₀N₂
Numéro MDL: MFCD00191307
Numéro CAS: 169750-99-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +9.0 deg (C=10, EtOH)