ɑ,ɑ'-Bis(4-aminophenyl)-1,4-diisopropylbenzene ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B1562-25G
B1562-500G
TCIAB1562-25GEA
44
EUR
TCIAB1562-25G
TCIAB1562-500G
ɑ,ɑ'-Bis(4-aminophenyl)-1,4-diisopropylbenzene ≥99.0% (par GC)
alpha,alpha'-Bis(4-aminophenyl)-1,4-diisopropylbenzene
Formule:
C₂₄H₂₈N₂ |
Numéro MDL:
MFCD00191313 Numéro CAS: 2716-10-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 164.0 to 168.0 deg-C |
Solubility in hot Acetonitrile | almost transparency |