Imprimer
1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1558-25G B1558-5G
TCIAB1558-25GEA 284 EUR
TCIAB1558-25G TCIAB1558-5G
1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥96.0% (par GC)
1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00191308
Numéro CAS: 96568-35-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %