Imprimer
2,2'-(2,5-Thiènediyl)bis[5-(2-méthyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazole] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Bis(5-(tert-butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)thiophene
B1554-25G B1554-5G
TCIAB1554-25GEA 52.8 EUR
TCIAB1554-25G TCIAB1554-5G
2,2'-(2,5-Thiènediyl)bis[5-(2-méthyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazole] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,2'-(2,5-Thiènediyl)bis[5-(2-méthyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazole]
Formule: C₂₆H₂₆N₂O₂S
MW: 430.57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005774
Numéro CAS: 7128-64-5
EINECS: 230-426-4
Merck Index: 14,01014
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency