Imprimer
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane ≥83.0% (par GC) monomère pour polyamides modifiés au silicium
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetramethyl-1,3-bis(3-aminopropyl)disiloxane, 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
B1552-25G B1552-5G
TCIAB1552-25GEA 64.9 EUR
TCIAB1552-25G TCIAB1552-5G
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane ≥83.0% (par GC) monomère pour polyamides modifiés au silicium
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Formule: C₁₀H₂₈N₂OSi₂
Point d'ébullition: 142°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00039786
Numéro CAS: 2469-55-8
EINECS: 219-588-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 83.0 %