Imprimer
cis-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)-cis-1,2-dicyanoethene, (Z)-2,3-Bis(2,4,5-trimethylthiophen-3-yl)maleonitrile
B1536-1G B1536-5G
TCIAB1536-1GEA 209 EUR
TCIAB1536-1G TCIAB1536-5G
cis-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene ≥98.0% (sur base azote total)
cis-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene
Formule: C₁₈H₁₈N₂S₂
Numéro MDL: MFCD00143977
Numéro CAS: 112440-46-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C