Imprimer
3,4-Bis(2,4,5-triméthyl-3-thiényl)-2,5-furanedione ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B1534-1G B1534-100MG
TCIAB1534-1GEA 792 EUR
TCIAB1534-1G TCIAB1534-100MG
3,4-Bis(2,4,5-triméthyl-3-thiényl)-2,5-furanedione ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3,4-Bis(2,4,5-triméthyl-3-thiényl)-2,5-furanedione
Formule: C₁₈H₁₈O₃S₂
Numéro MDL: MFCD00142789
Numéro CAS: 112440-47-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 166.0 to 169.0 deg-C