(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(R)-1-Benzyl-3-hydroxypyrrolidine, (R)-(+)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-benzylpyrrolidine
B1532-1G
B1532-5G
TCIAB1532-1GEA
31.9
EUR
TCIAB1532-1G
TCIAB1532-5G
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (par GC)
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
Formule:
C₁₁H₁₅NO MW: 177.25 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00075484 Numéro CAS: 101930-07-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid to slightly cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -4.4 to -4.8 deg (neat) |