Imprimer
Behenic anhydride ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1531-1G B1531-5G
TCIAB1531-1GEA 71.5 EUR
TCIAB1531-1G TCIAB1531-5G
Behenic anhydride ≥97.0% (par GC)
Behenic anhydride
Formule: C₄₄H₈₆O₃
Numéro MDL: MFCD00010452
Numéro CAS: 55726-23-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C