Imprimer
tert-Butyl trichloroacetimidate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1496-25ML B1496-5ML
TCIAB1496-25MLEA 130 EUR
TCIAB1496-25ML TCIAB1496-5ML
tert-Butyl trichloroacetimidate ≥95.0% (par GC)
tert-Butyl trichloroacetimidate
Formule: C₆H₁₀Cl₃NO
Point d'ébullition: 69°C
Point d'éclair: 55°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077410
Numéro CAS: 98946-18-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %