Imprimer
ɑ,ɑ'-Bis(4-methylbenzyloxy)-p-xylene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1482-1G B1482-5G
TCIAB1482-1GEA 160 EUR
TCIAB1482-1G TCIAB1482-5G
ɑ,ɑ'-Bis(4-methylbenzyloxy)-p-xylene ≥98.0% (par GC)
alpha,alpha'-Bis(4-methylbenzyloxy)-p-xylene
Formule: C₂₄H₂₆O₂
Numéro MDL: MFCD00143577
Numéro CAS: 136861-46-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C