Imprimer
2,6-Bis(chlorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1449-25G B1449-5G
TCIAB1449-25GEA 546 EUR
TCIAB1449-25G TCIAB1449-5G
2,6-Bis(chlorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2,6-Bis(chlorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00142844
Numéro CAS: 3099-28-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity