Imprimer
tert-Butoxydiphenylchlorosilane ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate
B1436-25ML B1436-5ML
TCIAB1436-25MLEA 681 EUR
TCIAB1436-25ML TCIAB1436-5ML
tert-Butoxydiphenylchlorosilane ≥95.0% (par GC) stabilisé
tert-Butoxydiphenylchlorosilane
Formule: C₁₆H₁₉ClOSi
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077672
Numéro CAS: 17922-24-6
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %