Imprimer
4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-tert-Butyl-3-methyl-2,4-dinitroanisole
B1379-25G B1379-500G
TCIAB1379-25GEA 27.5 EUR
TCIAB1379-25G TCIAB1379-500G
4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene ≥99.0% (par GC)
4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₅
MW: 268.27 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD00024268
Numéro CAS: 83-66-9
EINECS: 201-493-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 85.0 to 87.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency