Imprimer
(2E,4E)-2,4-Hexadiène-3,4-diyldi-4,1-phénylène diacétate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1366-1G B1366-100MG
TCIAB1366-1GEA 246 EUR
TCIAB1366-1G TCIAB1366-100MG
(2E,4E)-2,4-Hexadiène-3,4-diyldi-4,1-phénylène diacétate ≥95.0% (par GC)
(2E,4E)-2,4-Hexadiène-3,4-diyldi-4,1-phénylène diacétate
Formule: C₂₂H₂₂O₄
Numéro MDL: MFCD00063286
Numéro CAS: 84-19-5
EINECS: 201-520-2
Merck Index: 14,03104
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C