3-Boc-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
B1358-25G
B1358-5G
TCIAB1358-25GEA
187
EUR
TCIAB1358-25G
TCIAB1358-5G
3-Boc-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Boc-aminopyrrolidine
Formule:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186.25 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00059040 Numéro CAS: 99724-19-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |