Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-L-phenylalanine, BOC-L-Phenylalanine, N-α-t-Boc-L-phenylalanine, Boc-Phe-OH
B1332-25G B1332-5G
TCIAB1332-25GEA 60.5 EUR
TCIAB1332-25G TCIAB1332-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002663
Numéro CAS: 13734-34-4
EINECS: 237-305-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 86.0 to 91.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +26.0 deg (C=1, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency