Imprimer
9,10-Bis(chloromethyl)anthracene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B1327-25G B1327-5G
TCIAB1327-25GEA 421 EUR
TCIAB1327-25G TCIAB1327-5G
9,10-Bis(chloromethyl)anthracene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
9,10-Bis(chloromethyl)anthracene
Formule: C₁₆H₁₂Cl₂
MW: 275.17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045388
Numéro CAS: 10387-13-0
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity