Imprimer
[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1326.0025 B1326-25G B1326-100G
TCIAB1326.0025EA 0 EUR
TCIAB1326.0025 TCIAB1326-25G TCIAB1326-100G
[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone
Formule: C₁₆H₆O₆
Point de fusion: 303°C
Numéro MDL: MFCD00039140
Numéro CAS: 2420-87-3
EINECS: 219-342-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=459fc3a72d241bc35b56a2fa1412c580255314d2&vid=459fc3a72d241bc35b56a2fa1412c580255314d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency