Imprimer
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1317-25G B1317-500G
TCIAB1317-25GEA 37.4 EUR
TCIAB1317-25G TCIAB1317-500G
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Formule: C₁₂H₈O₆
MW: 248.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082228
Numéro CAS: 1719-83-1
EINECS: 217-009-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %