Imprimer
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel (II) chloride, Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II)chloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) dichloride
B1313-25G B1313-5G
TCIAB1313-25GEA 229 EUR
TCIAB1313-25G TCIAB1313-5G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Formule: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
Numéro MDL: MFCD00015318
Numéro CAS: 15629-92-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %