Imprimer
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1293-1G B1293-5G
TCIAB1293-1GEA 34.1 EUR
TCIAB1293-1G TCIAB1293-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether ≥99.0% (par GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formule: C₄H₄F₆O
Point d'ébullition: 64°C
Point d'éclair: 1°C
Numéro MDL: MFCD00010604
Numéro CAS: 333-36-8
ONU: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04201
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %