Imprimer
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(tert-butyl)cyclohexanecarboxylic acid
B1285-25G B1285-5G
TCIAB1285-25GEA 233 EUR
TCIAB1285-25G TCIAB1285-5G
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042622
Numéro CAS: 5451-55-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %